2-Chloro-4-methylthiazole 96%
Leverantör: Apollo Scientific
OR964534-10G OR964534-1G OR964534-5G
APOSOR964534-10GEA 1775 SEK
APOSOR964534-10G APOSOR964534-1G APOSOR964534-5G
2-Chloro-4-methylthiazole 96%
2-Chloro-4-methylthiazole
Formel: C₄H₄ClNS
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00051033
CAS nummer: 26847-01-8