2,4-Dimethyloxazole-5-carboxaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR963593-1G
OR963593-250MG
APOSOR963593-1GEA
9075
SEK
APOSOR963593-1G
APOSOR963593-250MG
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxaldehyde 95%
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxaldehyde
Formel:
C₆H₇NO₂ MW: 125,125 g/mol Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD06738688 CAS nummer: 69062-86-8 |