1-(2-Methoxyethoxy)-2-nitrobenzene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR962926-100G OR962926-25G OR962926-5G
APOSOR962926-100GEA 7450 SEK
APOSOR962926-100G APOSOR962926-25G APOSOR962926-5G
1-(2-Methoxyethoxy)-2-nitrobenzene 98%
1-(2-Methoxyethoxy)-2-nitrobenzene
Formel: C₉H₁₁NO₄
MW: 197,188 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD16877751
CAS nummer: 62819-95-8