4-(2-Methoxy-ethoxy)-phenol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR962223-1G
OR962223-250MG
APOSOR962223-1GEA
1025
SEK
APOSOR962223-1G
APOSOR962223-250MG
4-(2-Methoxy-ethoxy)-phenol 95%
4-(2-Methoxy-ethoxy)-phenol
Formel:
C₉H₁₂O₃ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD04114941 CAS nummer: 51980-60-0 |