(3,5-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR961415-1G OR961415-250MG
APOSOR961415-1GEA 7450 SEK
APOSOR961415-1G APOSOR961415-250MG
(3,5-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine 95%
(3,5-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine
Formel: C₈H₉Cl₂N
MW: 190,07 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03210688
CAS nummer: 42266-02-4