(3,4-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR961414-1G OR961414-250MG
APOSOR961414-1GEA 5125 SEK
APOSOR961414-1G APOSOR961414-250MG
(3,4-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine 95%
(3,4-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine
Formel: C₈H₉Cl₂N
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03210687
CAS nummer: 17847-40-4