1-Methyl-1H-benzimidazol-5-ol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR961057-1G OR961057-250MG
APOSOR961057-1GEA 290 SEK
APOSOR961057-1G APOSOR961057-250MG
1-Methyl-1H-benzimidazol-5-ol 98%
1-Methyl-1H-benzimidazol-5-ol
Formel: C₈H₈N₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00456136
CAS nummer: 50591-22-5