5-Methanesulphonylpyridine-2-carbonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR960346-1G OR960346-250MG
APOSOR960346-1GEA 7450 SEK
APOSOR960346-1G APOSOR960346-250MG
5-Methanesulphonylpyridine-2-carbonitrile 98%
5-Methanesulphonylpyridine-2-carbonitrile
Formel: C₇H₆N₂O₂S
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD26395889
CAS nummer: 848141-13-9