4,7-Dichloro-1H-indole 96%
Leverantör: Apollo Scientific
OR960257-1G OR960257-250MG
APOSOR960257-1GEA 6250 SEK
APOSOR960257-1G APOSOR960257-250MG
4,7-Dichloro-1H-indole 96%
4,7-Dichloro-1H-indole
Formel: C₈H₅Cl₂N
MW: 186,038 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09749917
CAS nummer: 96129-73-6