1-Propylpyrazol-4-ol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR960050-1G OR960050-5G
APOSOR960050-1GEA 3175 SEK
APOSOR960050-1G APOSOR960050-5G
1-Propylpyrazol-4-ol 98%
1-Propylpyrazol-4-ol
Formel: C₆H₁₀N₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD22192551
CAS nummer: 78242-21-4