tert-Butyl(thiophen-2-ylmethyl)amine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR959972-1G OR959972-5G
APOSOR959972-1GEA 2575 SEK
APOSOR959972-1G APOSOR959972-5G
tert-Butyl(thiophen-2-ylmethyl)amine 98%
tert-Butyl(thiophen-2-ylmethyl)amine
Formel: C₉H₁₅NS
MW: 169,287 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04556798
CAS nummer: 344257-87-0