1-Cyclopentylpyrazole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR959961-1G OR959961-5G
APOSOR959961-1GEA 1975 SEK
APOSOR959961-1G APOSOR959961-5G
1-Cyclopentylpyrazole 98%
1-Cyclopentylpyrazole
Formel: C₈H₁₂N₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09701720
CAS nummer: 62838-59-9