2,3,5-Trichloro-4-methylpyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR959397-1G OR959397-25G OR959397-5G
APOSOR959397-1GEA 1725 SEK
APOSOR959397-1G APOSOR959397-25G APOSOR959397-5G
2,3,5-Trichloro-4-methylpyridine 98%
2,3,5-Trichloro-4-methylpyridine
Formel: C₆H₄Cl₃N
MW: 196,462 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD20529523
CAS nummer: 53939-29-0