2-Methoxypyridin-3-ol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR957423-1G OR957423-5G
APOSOR957423-1GEA 895 SEK
APOSOR957423-1G APOSOR957423-5G
2-Methoxypyridin-3-ol 95%
2-Methoxypyridin-3-ol
Formel: C₆H₇NO₂
MW: 125,125 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00457990
CAS nummer: 13472-83-8