3-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR957161-1G OR957161-5G
APOSOR957161-1GEA 255 SEK
APOSOR957161-1G APOSOR957161-5G
3-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide 95%
3-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formel: C₉H₁₀ClNO₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02684307
CAS nummer: 145959-21-3