5-Bromo-N-cyclopropyl-2-methoxybenzenesulphonamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR9570-1G
OR9570-5G
APOSOR9570-1GEA
1100
SEK
APOSOR9570-1G
APOSOR9570-5G
5-Bromo-N-cyclopropyl-2-methoxybenzenesulphonamide 97%
5-Bromo-N-cyclopropyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Formel:
C₁₀H₁₂BrNO₃S Smältpunkt: 134…136 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD08235093 CAS nummer: 1000339-35-4 |