3-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR956195-1G OR956195-5G
APOSOR956195-1GEA 3450 SEK
APOSOR956195-1G APOSOR956195-5G
3-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile 98%
3-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₉NO₂S
MW: 195,238 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD19257809
CAS nummer: 261924-51-0