3,6-Dichloro-2-methylaniline 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR955294-1G OR955294-250MG
APOSOR955294-1GEA 6600 SEK
APOSOR955294-1G APOSOR955294-250MG
3,6-Dichloro-2-methylaniline 95%
3,6-Dichloro-2-methylaniline
Formel: C₇H₇Cl₂N
MW: 176,043 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD20699076
CAS nummer: 62077-26-3