2-(2-Bromophenyl)-5-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR954563-1G OR954563-25G OR954563-5G
APOSOR954563-1GEA 1250 SEK
APOSOR954563-1G APOSOR954563-25G APOSOR954563-5G
2-(2-Bromophenyl)-5-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole 98%
2-(2-Bromophenyl)-5-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole
Formel: C₉H₆BrClN₂O
MW: 273,514 g/mol
Smältpunkt: 110…120 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03981004
CAS nummer: 733044-96-7