2-Chloroallyl alcohol
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 2-Chloro-3-hydroxyprop-1-ene, 2-Chloroprop-2-en-1-ol
OR9536-100G OR9536-25G OR9536-5G
APOSOR9536-100GEA 7800 SEK
APOSOR9536-100G APOSOR9536-25G APOSOR9536-5G
2-Chloroallyl alcohol
2-Chloroallyl alcohol
Formel: C₃H₅ClO
MW: 92,524 g/mol
Kokpunkt: 133…134 °C
Densitet: 1,162 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 54 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004701
CAS nummer: 5976-47-6
UN: 2920
ADR: 8+3,II