Azepan-3-yl-methyl-amine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR952842-1G OR952842-250MG
APOSOR952842-1GEA 7450 SEK
APOSOR952842-1G APOSOR952842-250MG
Azepan-3-yl-methyl-amine 95%
Azepan-3-yl-methyl-amine
Formel: C₇H₁₆N₂
MW: 128,215 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02683066
CAS nummer: 124695-93-8