6-Pyridin-3-yl-2H-pyridazin-3-one 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR952501-1G OR952501-250MG
APOSOR952501-1GEA 7450 SEK
APOSOR952501-1G APOSOR952501-250MG
6-Pyridin-3-yl-2H-pyridazin-3-one 97%
6-Pyridin-3-yl-2H-pyridazin-3-one
Formel: C₉H₇N₃O
MW: 173,171 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09033893
CAS nummer: 78784-65-3