3-Amino-5-ethoxyisoxazole 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR951656-100MG OR951656-1G OR951656-250MG
APOSOR951656-100MGEA 1725 SEK
APOSOR951656-100MG APOSOR951656-1G APOSOR951656-250MG
3-Amino-5-ethoxyisoxazole 95%
3-Amino-5-ethoxyisoxazole
Formel: C₅H₈N₂O₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD14584669
CAS nummer: 32326-26-4