N-Ethyl-(2-thienylmethyl)amine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR951624-1G OR951624-5G
APOSOR951624-1GEA 1725 SEK
APOSOR951624-1G APOSOR951624-5G
N-Ethyl-(2-thienylmethyl)amine 95%
N-Ethyl-(2-thienylmethyl)amine
Formel: C₇H₁₁NS
MW: 141,234 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04478205
CAS nummer: 58255-25-7