(6,7,8,9-Tetrahydro-5h-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepin-3-yl)-acetonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR951607-1G OR951607-5G
APOSOR951607-1GEA 3425 SEK
APOSOR951607-1G APOSOR951607-5G
(6,7,8,9-Tetrahydro-5h-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepin-3-yl)-acetonitrile 98%
(6,7,8,9-Tetrahydro-5h-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepin-3-yl)-acetonitrile
Formel: C₉H₁₂N₄
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00980781
CAS nummer: 116598-69-7