5-Amino-1-ethyl-1H-indazole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR951560-1G OR951560-250MG
APOSOR951560-1GEA 2200 SEK
APOSOR951560-1G APOSOR951560-250MG
5-Amino-1-ethyl-1H-indazole 98%
5-Amino-1-ethyl-1H-indazole
Formel: C₉H₁₁N₃
MW: 161,204 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD16620004
CAS nummer: 511249-17-5