4-Methoxyquinoline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR951081-1G OR951081-5G
APOSOR951081-1GEA 540 SEK
APOSOR951081-1G APOSOR951081-5G
4-Methoxyquinoline 98%
4-Methoxyquinoline
Formel: C₁₀H₉NO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00483884
CAS nummer: 607-31-8