[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazin-2-amine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR950865-1G
OR950865-250MG
APOSOR950865-1GEA
585
SEK
APOSOR950865-1G
APOSOR950865-250MG
[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazin-2-amine 97%
[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazin-2-amine
Formel:
C₅H₅N₅ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD11847742 CAS nummer: 88002-33-9 |