1-(3-Chloropropyl)piperidin-4-ol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR949939-1G OR949939-250MG
APOSOR949939-1GEA 7450 SEK
APOSOR949939-1G APOSOR949939-250MG
1-(3-Chloropropyl)piperidin-4-ol 95%
1-(3-Chloropropyl)piperidin-4-ol
Formel: C₈H₁₆ClNO
MW: 177,672 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09745980
CAS nummer: 145285-36-5