1-(6-Ethoxypyridin-3-yl)ethanone 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR949830-1G OR949830-250MG
APOSOR949830-1GEA 6175 SEK
APOSOR949830-1G APOSOR949830-250MG
1-(6-Ethoxypyridin-3-yl)ethanone 95%
1-(6-Ethoxypyridin-3-yl)ethanone
Formel: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,189 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11553454
CAS nummer: 885229-37-8