5-Chloro-2-(1,3-dioxolan-2-yl)-1,3-thiazole 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR949387-1G OR949387-250MG
APOSOR949387-1GEA 9500 SEK
APOSOR949387-1G APOSOR949387-250MG
5-Chloro-2-(1,3-dioxolan-2-yl)-1,3-thiazole 95%
5-Chloro-2-(1,3-dioxolan-2-yl)-1,3-thiazole
Formel: C₆H₆ClNO₂S
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD23106372
CAS nummer: 1080061-38-6