1-Methyl-1H-indazole-3-carbonitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR948461-1G OR948461-250MG
APOSOR948461-1GEA 7625 SEK
APOSOR948461-1G APOSOR948461-250MG
1-Methyl-1H-indazole-3-carbonitrile 95%
1-Methyl-1H-indazole-3-carbonitrile
Formel: C₉H₇N₃
MW: 157,172 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09971307
CAS nummer: 31748-44-4