5-Chloro-7-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR948155-1G OR948155-250MG
APOSOR948155-1GEA 9750 SEK
APOSOR948155-1G APOSOR948155-250MG
5-Chloro-7-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
5-Chloro-7-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₈ClNO
MW: 193,63 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12962649
CAS nummer: 15936-83-1