1,3-Dimethoxy-4-methyl-2-nitrobenzene 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR947189-1G
OR947189-250MG
APOSOR947189-1GEA
8225
SEK
APOSOR947189-1G
APOSOR947189-250MG
1,3-Dimethoxy-4-methyl-2-nitrobenzene 95%
1,3-Dimethoxy-4-methyl-2-nitrobenzene
Formel:
C₉H₁₁NO₄ MW: 197,188 g/mol Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD14583015 CAS nummer: 1378831-08-3 |