3-Chloro-4-ethoxybenzonitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR947166-1G OR947166-250MG
APOSOR947166-1GEA 9075 SEK
APOSOR947166-1G APOSOR947166-250MG
3-Chloro-4-ethoxybenzonitrile 95%
3-Chloro-4-ethoxybenzonitrile
Formel: C₉H₈ClNO
MW: 181,619 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD10666511
CAS nummer: 916596-02-6