3-(Methylamino)cyclohexanol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR947031-1G OR947031-250MG
APOSOR947031-1GEA 7875 SEK
APOSOR947031-1G APOSOR947031-250MG
3-(Methylamino)cyclohexanol 95%
3-(Methylamino)cyclohexanol
Formel: C₇H₁₅NO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD16620320
CAS nummer: 89854-96-6