4-(2-Ethoxy-2-oxoethoxy)benzeneboronic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9464-1G OR9464-5G
APOSOR9464-1GEA 1475 SEK
APOSOR9464-1G APOSOR9464-5G
4-(2-Ethoxy-2-oxoethoxy)benzeneboronic acid 98%
4-(2-Ethoxy-2-oxoethoxy)benzeneboronic acid
Formel: C₁₀H₁₃BO₅
Smältpunkt: 145…147 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08235079
CAS nummer: 282116-97-6