(R)-1-(2,4-Dichlorophenyl)ethanamine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR944487-1G
OR944487-250MG
APOSOR944487-1GEA
2775
SEK
APOSOR944487-1G
APOSOR944487-250MG
(R)-1-(2,4-Dichlorophenyl)ethanamine 95%
(R)-1-(2,4-Dichlorophenyl)ethanamine
Formel:
C₈H₉Cl₂N MW: 190.07 g/mol Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD06761788 CAS nummer: 133773-29-2 |