2-(2-Chloroethoxy)acetonitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR944172-1G OR944172-250MG
APOSOR944172-1GEA 3775 SEK
APOSOR944172-1G APOSOR944172-250MG
2-(2-Chloroethoxy)acetonitrile 95%
2-(2-Chloroethoxy)acetonitrile
Formel: C₄H₆ClNO
MW: 119,55 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD19159867
CAS nummer: 31250-08-5