3-Ethynylpyridin-2-amine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR944028-1G OR944028-250MG
APOSOR944028-1GEA 6650 SEK
APOSOR944028-1G APOSOR944028-250MG
3-Ethynylpyridin-2-amine 95%
3-Ethynylpyridin-2-amine
Formel: C₇H₆N₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD13175219
CAS nummer: 67346-74-1