8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR943847-1G OR943847-250MG
APOSOR943847-1GEA 9500 SEK
APOSOR943847-1G APOSOR943847-250MG
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 95%
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Formel: C₉H₈N₂O
MW: 160,173 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09994355
CAS nummer: 175878-16-7