3-Methyloxolan-3-ol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR943342-1G OR943342-250MG
APOSOR943342-1GEA 7775 SEK
APOSOR943342-1G APOSOR943342-250MG
3-Methyloxolan-3-ol 95%
3-Methyloxolan-3-ol
Formel: C₅H₁₀O₂
Kokpunkt: 76…80 °C (18 mm Hg)
Densitet: 1,032 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD18332778
CAS nummer: 64360-69-6