3-Nitro-DL-phenylalanine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Amino-3-(3-nitrophenyl)propanoic acid
OR943164-1G OR943164-5G
APOSOR943164-1GEA 2900 SEK
APOSOR943164-1G APOSOR943164-5G
3-Nitro-DL-phenylalanine 97%
3-Nitro-DL-phenylalanine
Formel: C₉H₁₀N₂O₄
MW: 210,187 g/mol
Smältpunkt: 230…240 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00069003
CAS nummer: 22888-56-8