1-(2-Amino-4-methylphenyl)ethanone 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR943044-1G OR943044-5G
APOSOR943044-1GEA 1875 SEK
APOSOR943044-1G APOSOR943044-5G
1-(2-Amino-4-methylphenyl)ethanone 95%
1-(2-Amino-4-methylphenyl)ethanone
Formel: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD19204667
CAS nummer: 122710-21-8