2-Methyl-4-(trimethylsilyl)but-3-yn-2-ol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR942138-1G OR942138-5G
APOSOR942138-1GEA 0 SEK
APOSOR942138-1G APOSOR942138-5G
2-Methyl-4-(trimethylsilyl)but-3-yn-2-ol 95%
2-Methyl-4-(trimethylsilyl)but-3-yn-2-ol
Formel: C₈H₁₆OSi
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00160794
CAS nummer: 5272-33-3