1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-5-ol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR941622-1G OR941622-250MG
APOSOR941622-1GEA 6700 SEK
APOSOR941622-1G APOSOR941622-250MG
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-5-ol 95%
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-5-ol
Formel: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06656937
CAS nummer: 102877-50-9