3-(Diethylamino)-2,2-dimethylpropan-1-ol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR940572-1G OR940572-5G
APOSOR940572-1GEA 3175 SEK
APOSOR940572-1G APOSOR940572-5G
3-(Diethylamino)-2,2-dimethylpropan-1-ol 95%
3-(Diethylamino)-2,2-dimethylpropan-1-ol
Formel: C₉H₂₁NO
MW: 159,269 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00085710
CAS nummer: 39067-45-3