3-Oxocyclopentane-1-carbonitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR940018-1G OR940018-250MG
APOSOR940018-1GEA 4700 SEK
APOSOR940018-1G APOSOR940018-250MG
3-Oxocyclopentane-1-carbonitrile 95%
3-Oxocyclopentane-1-carbonitrile
Formel: C₆H₇NO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD21184612
CAS nummer: 41171-91-9