(S)-4-Methyloxazolidin-2-one 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR939517-1G OR939517-250MG
APOSOR939517-1GEA 910 SEK
APOSOR939517-1G APOSOR939517-250MG
(S)-4-Methyloxazolidin-2-one 95%
(S)-4-Methyloxazolidin-2-one
Formel: C₄H₇NO₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06656589
CAS nummer: 4042-35-7