2-Mercapto-5-methylpyridine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR939445-100MG OR939445-1G OR939445-250MG
APOSOR939445-100MGEA 925 SEK
APOSOR939445-100MG APOSOR939445-1G APOSOR939445-250MG
2-Mercapto-5-methylpyridine 95%
2-Mercapto-5-methylpyridine
Formel: C₆H₇NS
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02684159
CAS nummer: 18368-58-6